Få mere at vide
Brady™ Polystyren elektrisk/pneumatisk spærring
Artikelnummer. 10411100 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10411100 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 10411100 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800126
På lager
Den elektriske/pneumatiske afspærring af polystyren rummer et stort udvalg af elektriske stik op til 89 mm i diameter og 127 mm i længden samt han-luftslangeforbindelser.
  • Hullerne er designet til at passe ''necked down'' pneumatiske hanfittings, der almindeligvis er fastgjort til trykluftslanger.
  • Velegnet til 110V, 220V NS 550V stik.
Tekniske data
Produkttype Elektrisk/pneumatisk spærring
Alternativt varenummer STOR ELEKTRISK/PNEUMATISK STIKSLÅSNING
Farve Rød
Materiale Polystyren
Oversigt Stor elektrisk/pneumatisk spærring
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 96.00 x 163.00 x 117.25 mm
Dimensioner (L x B) 163 x 96 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Til brug med (udstyr) Sædvanligvis fastgjort til trykluftslanger
Højde (engelsk) 4.616 tommer.
Højde (metrisk) 117.25 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 6.417 tommer.
Bredde (metrisk) 163 mm