Få mere at vide
Kartell™ Tørrestativ i polystyren
Artikelnummer. 10182471
Skift visning
Mængde:
1 hver
Artikelnummer. Mængde
10182471 1 hver
1 options
Artikelnummer. 10182471 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0021300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.00 DKK
    697.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.18 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Har 72 pladser, der kan rumme genstande med en halsboring på over 15 mm. Kartell™ Tørrestativer i polystyren leverer en robust, holdbar og justerbar løsning til tørring af emner i laboratoriet.
  • Støbt højslags polystrene bagplade giver styrke og forhindrer råd, pletter og rust
  • Lukkede stiftfatninger eliminerer lækage og potentielle deraf følgende biologiske farer
  • Sømløs drypkanal opsamler affald; afløb via medfølgende afløbsrør
  • 72 push-in pløkker medfølger, kan let fjernes for rengøring eller til at rumme mærkelige formede genstande
  • Udskiftningspløkker fås
  • Reoler kan samles med medfølgende stik for at skabe ekstra tørreplads
Tekniske data
Materiale Polystyren
Stillinger 72 pløkker kan rumme emner med nakkeboring over halsboring over 15 mm, 6 mm pløkker (inkluderet) kan rumme emner med lille diameter, pløkker kan fjernes for at rumme forskelligt formede genstande
Til brug med (udstyr) Medfølgende udledningsrør: ID: 11mm, OD: 13mm
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 450L x 110D x 630mmH
Vægt (metrisk) 0.2 kg
Inkluderer 72 indskubningspløkker, 11 små pløkker, sammenføjningspropper, monteringssæt, dræningssæt (stik og rør) og fastgørelsesskabelon
Produkttype Afløbsrør