Få mere at vide
Kartell™ Små pinde til aftapningsstativ
Længde (metrisk):
95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 11
Beskrivelse
Kartell™ Små pinde til aftapningsstativ er et sæt pinde i 11 dele til at holde reagensglas og andre genstande med lille diameter.
- Indeholder 11 små pinde
- Pløkker har en diameter på 6 mm
- Små pløkker er velegnede til emner med lille diameter, såsom reagensglas
- Let aftagelig for rengøring eller til at rumme særligt formede genstande
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dræningsstativ |
| Oversigt | Små pløkker |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Dræn reagensglas |
| Montering | Vertikal |
| nr. pr. pakke | 11 Pakke |
| Mængde | 11 Pakke |
| Størrelse | L: 95 mm |
| Vis mere |