Få mere at vide
BRAND™ Afløbsstativ af polystyren
Artikelnummer. 10508271 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Stillinger:
72
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10508271 72 Hver
1 options
Artikelnummer. 10508271 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 95105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1569.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 395.42 DKK
    20% Slukket
På lager
Integreret bred drænkar
  • Pløkker kan indsættes efter behov
  • Pløkkehuller er lukket på bagsiden - forhindrer lækage mod væggen
  • Velegnet til graduerede glascylindre på op til 250 mL og bægerglas op til 1000 mL
  • Leveres komplet med afløbsslange og tilbehør til vægmontering
  • Indeholder 72 pinde
  • pind diameter: 16 mm
  • pindelængde: 120 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Polystyren
    Stillinger 72
    Antal stativer 72
    Inkluderer Drænslange, 72 pløkker og tilbehør til vægmontering
    Højde (metrisk) 630 mm
    Bredde (metrisk) 450 mm