Få mere at vide
Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren
Artikelnummer. p-8003213
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bund form:
Koagulometer
Konisk
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11352904
Brand: Kartell™ 8830800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polystyren for enestående klarhed. Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren er økonomiske og holdbare.
  • Engangsbrug eliminerer kontaminering fra overførsel eller absorption
  • Fremragende til følsomt batcharbejde eller lavhastighedscentrifugering
  • Farvekodede hætter fås separat
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE IVD
Farve Klar
Oversigt 1300 x g
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Længde (metrisk) 55 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Mængde 1000 pakke
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Produkttype Reagensglas
Bund form Koagulometer