Få mere at vide
Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren
Description
Fremstillet med polystyren for enestående klarhed. Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren er økonomiske og holdbare.
- Engangsbrug eliminerer kontaminering fra overførsel eller absorption
- Fremragende til følsomt batcharbejde eller lavhastighedscentrifugering
- Farvekodede hætter fås separat
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 1300 x g |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 1000 pakke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 11.5 mm |
| Show More |