Learn More
Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren
Product Code. 11302904
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bund form:
Koagulometer
Konisk
Rund
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Product Code. 11302904
missing translation for 'mfr': Kartell™ 8830100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet med polystyren for enestående klarhed. Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren er økonomiske og holdbare.
  • Engangsbrug eliminerer kontaminering fra overførsel eller absorption
  • Fremragende til følsomt batcharbejde eller lavhastighedscentrifugering
  • Farvekodede hætter fås separat
Specifications
Certificeringer/compliance CE IVD
Farve Klar
Oversigt 1000 x g
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 105 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Mængde 1000 pakke
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas
Bund form Konisk