Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PowderSafe
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010010 Shop alle Sampling Systems produkter
Click to view available options
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Unit Size:
Pakke med 100
Product Code. 11975846
Brand: Sampling Systems™ 8097A150
Only null left
Add to basket
Add to basket
Pulverspatel komplet med en gennemsigtig, klikbeholder. Beholderen glider over spatlens blad og er sikkert låst på plads. På laboratoriet kan beholderen nemt fjernes.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Leveres med gennemsigtig beholder, der clipses sikkert over spatelen
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig enhed kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Specifications
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid spatel, gennemsigtigt betræk
Certificeringer/compliance Er i overensstemmelse med FDA CFR 177.1640, i overensstemmelse med EU-forordning 10/2011
Engangs Engangsbrug
Produkttype Pulverprøveudtager
Til brug med (applikation) Til nem, kontrolleret pulverudledning
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 230 mm