Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PowderSafe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11975846 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11975846
Brand: Sampling Systems™ 8097A150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverspatel komplet med en gennemsigtig, klikbeholder. Beholderen glider over spatlens blad og er sikkert låst på plads. På laboratoriet kan beholderen nemt fjernes.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Leveres med gennemsigtig beholder, der clipses sikkert over spatelen
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig enhed kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid spatel, gennemsigtigt betræk
Certificeringer/compliance Er i overensstemmelse med FDA CFR 177.1640, i overensstemmelse med EU-forordning 10/2011
Engangs Engangsbrug
Produkttype Pulverprøveudtager
Til brug med (applikation) Til nem, kontrolleret pulverudledning
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 230 mm