Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17478863 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 85
Product Code. 17478863
Brand: Sampling Systems™ 8045A2500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet i et renrum i klasse 100.000 for at sikre renlighed. Sampling Systems™ Polystyren Disposable Pharma Scoops er individuelt indpakket og kræver ikke dyr rengøring eller rengøringsvalidering.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
  • Fås også i HDPE, PP og andre farver
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangs PharmaScoop™ ?
  • GMP Korrekt - Det er god fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt. I overensstemmelse hermed har vi placeret det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop.
  • Renrumsfremstilling - alle SteriWare™ PharmaScoops™ er støbt, inspiceret og pakket i et klasse 100.000 renrum.
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig scoop, kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikat (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Specifications
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA acceptabel CFR 177.1640, i overensstemmelse med EU-forordninger 10/2011
Engangs Engangsbrug
Produkttype Pharma Scoop
Til brug med (applikation) Anvendes af medicinal- og industrivirksomheder
Bredde (metrisk) 166 mm
Længde (metrisk) håndtag 147 mm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 357 mm