Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17458863 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 85
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
17458863 1000 ml Ikke steril -
17478863 2,5 l Ikke steril Pakke med 15
17498863 500 ml Ikke steril -
17488863 2,5 l Steril -
12534366 60 ml Steril Pakke med 100
17408873 500 ml Steril -
17468863 1000 ml Steril -
13225220 125 ml Steril Pakke med 100
16466840 250 ml Steril Pakke med 85
12732437 2,5 l Ikke-steril Pakke med 100
13255220 30 ml Steril Pakke med 100
15809431 60 ml Ikke steril Pakke med 100
15879421 125 ml Ikke steril Pakke med 100
15889421 250 ml Ikke steril Pakke med 100
16456840 250 ml Ikke steril -
15899421 30 ml Ikke steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17458863 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8045A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i et renrum i klasse 100.000 for at sikre renlighed. Sampling Systems™ Polystyren Disposable Pharma Scoops er individuelt indpakket og kræver ikke dyr rengøring eller rengøringsvalidering.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
  • Fås også i HDPE, PP og andre farver
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangs PharmaScoop™ ?
  • GMP Korrekt - Det er god fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt. I overensstemmelse hermed har vi placeret det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop.
  • Renrumsfremstilling - alle SteriWare™ PharmaScoops™ er støbt, inspiceret og pakket i et klasse 100.000 renrum.
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig scoop, kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikat (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA acceptabel CFR 177.1640, i overensstemmelse med EU-forordninger 10/2011
Engangs Engangsbrug
Produkttype Pharma Scoop
Til brug med (applikation) Anvendes af medicinal- og industrivirksomheder
Bredde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) håndtag 149 mm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 324 mm