Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PharmaScoop™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 85
Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
- Fås også i HDPE, PP og andre farver
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangs PharmaScoop™ ?
- GMP Korrekt - Det er god fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt. I overensstemmelse hermed har vi placeret det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop.
- Renrumsfremstilling - alle SteriWare™ PharmaScoops™ er støbt, inspiceret og pakket i et klasse 100.000 renrum.
- Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
- Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig scoop, kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
- Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
- Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikat (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
- Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
- Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA acceptabel CFR 177.1640, i overensstemmelse med EU-forordninger 10/2011 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Pharma Scoop |
| Til brug med (applikation) | Anvendes af medicinal- og industrivirksomheder |
| Bredde (metrisk) | 49 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 106 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |