Få mere at vide
Biochrom Engangs polystyrenkuvetter
Artikelnummer. 11330132
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11330132
Brand: Biochrom 80208411
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsceller i polystyren med 10 mm vejlængde. Minimum volumen 2,5 ml. Leveres i pakker af 100 stk.
  • Engangskuvette af polystyren
  • 10 mm vejlængde
  • 2,5 ml arbejdsvolumen
  • Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
  • Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Type Celle
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polystyren
Mængde 100 Pk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, fotometer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Til brug med (applikation) Fotometrisk måling
Form Rektangel