Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd
Artikelnummer. 12982850 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Type:
Antistatisk vægtskål
Vejbåd
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Farve Pakningsstørrelse
12982850 10 ml Antistatisk vægtskål Sort Pakke med 500
12902860 280 ml Antistatisk vægtskål Sort Pakke med 500
12992850 85 ml Antistatisk vægtskål Sort Pakke med 500
11344125 10 ml Vejbåd Hvid Pakke med 500
11897172 280 ml Antistatisk vægtskål Blå Pakke med 500
11364125 280 ml Vejbåd Hvid Pakke med 500
11354125 85 ml Vejbåd Hvid Pakke med 500
11503432 85 ml Antistatisk vægtskål Hvid Pakke med 500
11513432 280 ml Antistatisk vægtskål Hvid Pakke med 500
11593422 10 ml Antistatisk vægtskål Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12982850
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vej og hæld prøver med lethed. Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd foldes let og har en glat overflade og runde hjørner for nem hældning. Vælg den størrelse og farve, der passer bedst til dine behov. Engangs og holdbar.
  • Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
  • Vælg hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke-steril
Type Antistatisk vægtskål
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Størrelse Lille; 46 x 46 x 8 mm
Længde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 8 mm