Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Type:
Antistatisk vejeskål
Vejende båd
Farve:
Hvid
Neutral
Sort
Förpackningsstorlek:
Pakke med 500
Beskrivning
Vej og hæld prøver med lethed. Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd foldes let og har en glat overflade og runde hjørner for nem hældning. Vælg den størrelse og farve, der passer bedst til dine behov. Engangs og holdbar.
- Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
- Vælg hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
- Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
- Alle er FDA/food-grade-kompatible
Specifikationer
Specifikationer
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Firkant |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Antistatisk vejeskål |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Størrelse | Lille; 46 x 46 x 8 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering