Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd
Artikelnummer. 11513432 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Type:
Antistatisk vejeskål
Vejende båd
Farve:
Hvid
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11513432
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vej og hæld prøver med lethed. Fisherbrand™ Polystyren firkantet standard vejebåd foldes let og har en glat overflade og runde hjørner for nem hældning. Vælg den størrelse og farve, der passer bedst til dine behov. Engangs og holdbar.
  • Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
  • Vælg hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 280 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Non-sterile
Type Antistatisk vejeskål
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Størrelse Stor; 140 x 140 x 22 mm
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 22 mm