Få mere at vide
BRAND™ Antistatiske vejepander, diamantformede
Artikelnummer. p-8000853 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10078870
Brand: BRAND™ 155550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af slagfast polystyren. BRAND™ Antistatiske vejepander, diamantformede med let og fladt design er ideelle til vejning. Antistatisk overflade forhindrer materialer i at klæbe. Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm.
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Antistatisk overflade forhindrer materialer i at klæbe
  • Let og fladt design forhindrer interferens under vejning
  • Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polystyren
Form Diamant
Type Vejepande
Til brug med (applikation) Ideel til vejning
Tykkelse 0.2 mm
Dimensioner (L x B x H) 119 x 90 x 19 mm
Længde (metrisk) 119 mm