Få mere at vide
BRAND™ Antistatiske vejepander, diamantformede
Artikelnummer. 10273001 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10273001 30 ml Pakke med 500
10078870 100 ml Pakke med 500
10019040 25 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10273001 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 155548
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af slagfast polystyren. BRAND™ Antistatiske vejepander, diamantformede med let og fladt design er ideelle til vejning. Antistatisk overflade forhindrer materialer i at klæbe. Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm.
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Antistatisk overflade forhindrer materialer i at klæbe
  • Let og fladt design forhindrer interferens under vejning
  • Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Polystyren
Form Diamant
Type Antistatisk vægtskål
Til brug med (applikation) Ideel til vejning
Tykkelse 0.2 mm
Dimensioner (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Længde (metrisk) 78 mm