Description
- Har en diamantform, der let bøjer for præcis hældning
- Bred, flad bund hjælper med at modstå væltning
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C
- Antistatisk overflade for at sikre fuldstændig prøvefjernelse
- 500 FDA/fødevaregodkendte både pr. pakke
Specifications
Specifications
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Antistatisk vejningsbåd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Dimensioner (L x B x H) | 55 x 35 x 6 mm |
| Show More |