Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet antistatisk vejebåd
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Farve:
Hvid
Sort
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Har en diamantform, der let bøjer for præcis hældning
- Bred, flad bund hjælper med at modstå væltning
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C
- Antistatisk overflade for at sikre fuldstændig prøvefjernelse
- 500 FDA/fødevaregodkendte både pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Antistatisk vejebåd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Dimensioner (L x B x H) | 78 x 56 x 14 mm |
| Vis mere |