Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet antistatisk vejebåd
Artikelnummer. 11533432 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Farve:
Hvid
Sort
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Form Pakningsstørrelse
11533432 30 ml Hvid Diamant Pakke med 500
11543432 100 ml Hvid Diamant Pakke med 500
12932860 100 ml Sort Diamant Pakke med 500
12922860 30 ml Sort Diamant -
12912860 5 ml Sort Firkant Pakke med 500
12992840 5 ml Hvid Diamant Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11533432
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til præcis udstøbning med minimal prøvetab. Fisherbrand™ Polystyren diamantformet antistatisk vejningsbåd har en glat overflade, der let kan bøjes. Engangsbåde har en fladbund, statiskfri overflade og kan bruges til en række laboratorieapplikationer.
  • Har en diamantform, der let bøjer for præcis hældning
  • Bred, flad bund hjælper med at modstå væltning
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C
  • Antistatisk overflade for at sikre fuldstændig prøvefjernelse
  • 500 FDA/fødevaregodkendte både pr. pakke
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke-steril
Type Antistatisk vejningsbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Dimensioner (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Længde (metrisk) 78 mm
Bredde (metrisk) 56 mm
Højde (metrisk) 14 mm