missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated |
| CAS | 88497-56-7 |
| Molekylær formel | [CH2CH(C6H4)n(Br)n |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Brominated Polystyrene, Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated. |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Br/c1-3-8(2)9-4-6-10(11)7-5-9/h4-8H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-butan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.11 |
| Formel vægt | 212.0201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?