Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hætteglas med snaphætte
Artikelnummer. 15371381
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
148 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15371381 148 ml
1 options
Artikelnummer. 15371381 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F175750040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    852.93 DKK / Pakke med 72
    Spare 167.07 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse hætteglas er fremragende til opbevaring af tørre materialer, pulvere, tabletter og andre prøver
  • Tung, stiv vægkonstruktion sikrer lang levetid
  • Kan bruges ved temperaturer fra -20 til 70 °C (-4 til 158 °F)
  • Leveres med tætsiddende hætter af polyethylen
Ordreinfo
dimCapacityMetric
Tekniske data
Mængde 72 Pk.
Kapacitet (metrisk) 148 ml
Farve Klar
Produkttype Beholder
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Opbevaring af tørre materialer, pulvere, tabletter
Højde (metrisk) 98 mm