Få mere at vide
Kartell™ Polystyren biologiske prøvebeholdere
Artikelnummer. p-8000306
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Diameter (metrisk):
39 mm
66 mm
Højde (metrisk):
65 mm
86 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
Artikelnummer. 10102381
Brand: Kartell™ 0269600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Polystyren biologiske prøvebeholdere fås med polyethylen og polypropylen farvekodede skruelåg.
  • Individuelt indpakket
  • CE mærket;IVD godkendt
Tekniske data
Produkttype Biologisk prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Aseptisk
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certificeringer/compliance CE og IVD
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 66 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af urin og biologiske prøver
Højde (metrisk) 86 mm
Inkluderer Polypropylen skruelåg
Mærke Ja
nr. pr. pakke 200/Pk.