Få mere at vide
Kartell™ Polystyren biologiske prøvebeholdere
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Diameter (metrisk):
39 mm
66 mm
Højde (metrisk):
65 mm
86 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
Beskrivelse
- Individuelt indpakket
- CE mærket;IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Biologisk prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Aseptisk |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | CE og IVD |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 39 mm |
| Vis mere |