Få mere at vide
Kartell™ Polystyren biologiske prøvebeholdere
Artikelnummer. 10102381
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Diameter (metrisk):
39 mm
66 mm
Højde (metrisk):
65 mm
86 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10102381 200 ml 66 mm 86 mm Pakke med 200
10355631 60 ml 39 mm 65 mm Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102381 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0269600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 DKK
    770.59 DKK / Pakke med 200
    Spare 186.41 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Polystyren biologiske prøvebeholdere fås med polyethylen og polypropylen farvekodede skruelåg.
  • Individuelt indpakket
  • CE mærket;IVD godkendt
Tekniske data
Produkttype Biologisk prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Aseptisk
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certificeringer/compliance CE og IVD
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 66 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af urin og biologiske prøver
Højde (metrisk) 86 mm
Inkluderer Polypropylen skruelåg
Mærke Ja
nr. pr. pakke 200/Pk.