Få mere at vide
Polystyren, ataktisk
Artikelnummer. 11405290
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405290 10 g 10g
11415290 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044537.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren, atactic bruges som plastik, omfatter beskyttende emballage, beholdere, låg, flasker, bakker, tumblere og engangsbestik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-53-6
Molekylær formel (C8H8)n
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene
Navn note Ataktisk
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn ethenylbenzen
Formel vægt 125,000-250,000