Få mere at vide
Clark Scientific™ Antistatiske spildbakker i polystyren
Artikelnummer. 12948837
Skift visning
Længde (metrisk):
475 mm
700 mm
Emballagemængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Emballagemængde Pakningsstørrelse
12948837 700 mm 25/pakke Pakke med 25
12938837 475 mm 100/pakke Pakke med 100
12958837 700 mm 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12948837 Leverandør Clark Scientific™ Leverandørnr. AT2PK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1014.15 DKK / Pakke med 25
    Spare 105.85 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Disse spildbakker er lavet af antistatisk polystyren med høj slagkraft og er ideelle i de fleste forsknings-, videnskabelige, laboratorie- og andre miljøer.
  • Fremstillet af antistatisk, slagfast polystyren
  • Tilstrækkelig dybde til sikkert at indeholde selv de største væskespild
  • Tør af ved gentagen brug
Tekniske data
Materiale Polystyren
Type Spildbakke
Emballagemængde 25/pakke
Længde (metrisk) 700 mm
Højde (metrisk) 450 mm