Få mere at vide
Schuett Biotec™ Prøveskåle i polystyren aluminium
Artikelnummer. 10299040
Skift visning
Højde (metrisk):
7 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10299040 7 mm
1 options
Artikelnummer. 10299040 Leverandør Schuett Biotec™ Leverandørnr. 3628103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.10 DKK
    216.42 DKK / Pakke med 80
    Spare 79.68 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Specifications
Bund form Flad
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Højde (metrisk) 7 mm
Diameter (metrisk) 100 mm