Få mere at vide
Corning™ Polystyren Adapter Applikator
Artikelnummer. 10062521 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10062521 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10062521 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24775.00 DKK
    23151.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1623.16 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Ansøgninger omfatter: PCR oprydning; farve-terminator oprydning og separations-/filtreringsassays
Med et brøndvolumen på 360 μL er pladekroppen lavet af hvid polystyren med en K-Resin™ indsætte. Standardmembranen består af en lavproteinbindende, hydrofil 0,2 μm PVDF (Polyvinylidenfluorid). En anden funktion er de individuelle filterskiver. Disse er indkapslet af en speciel overstøbningsproces, der sikrer integriteten af hver brønd og eliminerer væskekrydskontaminering, mens det optimerede dysedesign forhindrer krydskontaminering af filtratet. Pladen har standardindustrien (SBS ) fodaftryk, så er kompatibel med det meste automatiserings-, væskehåndterings- og detektionsudstyr. Hovedapplikationer inkluderer: PCR* oprydning; farve-terminator oprydning og separations-/filtreringsassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
membran Hydrofilt μ0,2 m polyvinylidenfluorid
Array 8 x 12
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) PCR oprydning; farve-terminator oprydning og separations-/filtreringsassays
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Til brug med (applikation) PCR-oprensning, farveterminator-oprydning og separations-/filtreringsassays
Mængde Hver