Få mere at vide
Kartell™ Padlehjul flowmålere
Artikelnummer. 10612132
Skift visning
Forbindelser:
Inline
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Forbindelser Pakningsstørrelse
10612132 Inline Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10612132 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0053900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.00 DKK
    963.71 DKK / Pakke med 5
    Spare 15.29 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af styren acrylonitril harpiks (SAN) for overlegen termisk modstand. Kartell™ Paddle Wheel Flowmetre måler en bred flowhastighed af væsker og gasser.
  • Måler nøjagtigt flow af væske og gasser
  • Inline forbindelse
  • Frit-spinning hjul; rotationshastighed proportional med flow
Må ikke bruges sammen med ætsende væsker eller ved temperaturer over 85 °C
Tekniske data
Type Flowmåler skovlhjul
Trykvurdering 2 bar
Forbindelser Inline
Dimensioner (L x B x H) 90 x 15 x 40 mm
Flowhastighedsområde 5 til 95 ml/sek.
Til brug med (applikation) Væsker og gasser
Temperatur (metrisk) <85 °C
Rørstørrelse OD: 6 til 11 mm tilslutning
Vandgennemstrømningshastighed Ned til 5 ml/sek.