Få mere at vide
Kartell™ Kolorimetrisk 8 celle bakke
Artikelnummer. 10441551
Skift visning
Diameter (metrisk):
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10441551 15 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10441551 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0035700
På lager
Kartell™ Colorimetric 8 Cell Tray er konstrueret af polystyren for holdbarhed og er bedst egnet til kolorimetrisk assay.
  • CE-mærket, IVD-certificeret
  • 95 mm lang og 57 mm bred
  • Til kolorimetrisk analyse
Tekniske data
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Type Bakke
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 57 mm
Højde (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) 15 mm