Learn More
Corning™ Polystyren 384-brønds mikroplade
GREENER_CHOICE
Product Code. 10194083 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Unit Size:
Pakke med 50
Product Code. Well Shape unitSize
10194083 Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
1 options
Product Code. 10194083 Supplier Corning™ Supplier No. 3643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29760.00 DKK
    28209.43 DKK / Pakke med 50
    Spare 1550.57 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format 96-brønds
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 5 til 40μ L
Sterilitet Steril
Samlet volumen (metrisk) Well 50μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Til miniaturiserede 384-brønds fluorescerende cellebaserede assays
nr. pr. pakke 50 pakke
Mængde 50/Pk.