Få mere at vide
Greiner Bio-One Polystyrene 24-well Cell Culture Multiwell Plate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10177380
Skift visning
Kulturområde:
1,9 cm 2
Artikelnummer. Kulturområde
10177380 1,9 cm 2
1 options
Artikelnummer. 10177380 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 662160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Physically modified to incorporate polar groups, such as carboxy and hydroxyl groups into the plastic surface. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Polystyrene 24 Well Cell Culture Multiwell Plates become hydrophilic which significantly improves the adhesion of cells to the plastic surface.
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
  • Non-Cytotoxic
  • High clarity and low autofluorescence
  • Lid enables gas exchange with the lowest possible evaporation
  • Single position lids to prevent cross-contamination
  • Alphanumeric well coding
  • Compatible with automated systems
  • Easy-to-open packaging
  • Suitable for all common instruments and for automation
  • Growth area per well: 1.9 cm²
  • Working volume per well: 0.5 ml - 1.5 ml
  • TC surface treatment
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL (Well)
Farve Klar
Kulturområde 1,9 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Cellstar Tissue Culture
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 0.5 to 1.5 mL
Nå tælle 24
Dnase Free Ja
Inkluderer Låg
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.48 mm
Højde (metrisk) 19 mm