Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystat™ Immersion Circulator
Includes fixing clip. Fisherbrand™ Polystat™ Immersion Circulator is DIN 12876-1 certified.
6045.00 DKK - 6990.00 DKK
Tekniske data
Type Immersion Circulator
Varmekapacitet 2 kW
Bredde (metrisk) 13 cm
Højde (metrisk) 33 cm
Dybde (metrisk) interiør 8 to 14.5 cm
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Temperaturområde Flowhastighed Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Temperaturområde Flowhastighed Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
11930228
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
8856210.3
20°C to 100°C 10 L/min. Fixing clip on the wall
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11940228
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
8856212.3
20°C to 150°C 15 L/min. Fixing clip on the wall
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Temperature range of 20 to 150°C
  • Electrical requirements: 230V, 50Hz, 9A
  • Includes wall fixing clip
  • Flow Rate of 15L/min
  • Weight: 4.1kg
  • Temperature Stability of ±0.03°C
Tekniske data
Tekniske data
Immersion Circulator
13 cm
8 to 14.5 cm
230 V
50 Hz
2 kW
33 cm
230 V 50 Hz 9 A
9 A
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Polystat™ Immersion Circulator