Få mere at vide
Polysorbate 85
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 85 |
| Farve | Farveløs |
| Syreværdi | 2mg KOH/g max. |
| Fysisk form | Væske |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | >200°C |
| Hydroxylværdi | 38 to 52mg KOH/g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |