Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 85 |
| Farve | Farveløs |
| Syreværdi | 2 mg KOH/g maks. |
| Fysisk form | Væske |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | >200 °C |
| Hydroxylværdi | 38 til 52 mg KOH/g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |