Få mere at vide
Polysorbat 85
Artikelnummer. 10505871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10505871 250 mL Glasflaske 250ml
10746432 25 mL Glasflaske 25ml
10555481 1 L Glasflaske 1 L
11966941 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10505871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334152500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.15 DKK
    288.65 DKK / 250ml
    Spare 31.50 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-70-3
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD01779641
InChI nøgle ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 85
Farve Farveløs
Syreværdi 2mg KOH/g max.
Fysisk form Væske
Tæthed 1.0200g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt >200°C
Hydroxylværdi 38 to 52mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4720
Forsæbningsværdi 83 to 98mg KOH/g
Specifik vægtfylde 1.02
Viskositet 300 mPa.s (25°C)
Vand 3% Max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol