Få mere at vide
Polysorbat 80, Vegetabilsk, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518304 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
200 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
Artikelnummer. 15518304
Brand: Avantor J.T.Baker 450006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvægt (g/mol) 604.82
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80, Vegetable
Mængde 1 L
Flammepunkt 148.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.08kg
Grad Multi-Compendial/NF