Få mere at vide
Polysorbat 80, Vegetabilsk, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508304 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15508304 200 mL 200ml
15518304 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508304 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24191.48 DKK
    21012.10 DKK / 200ml
    Spare 3179.38 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvægt (g/mol) 604.82
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80, Vegetable
pH 5.5
Mængde 200 mL
Flammepunkt 148,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.08kg
Grad Multi-kompendiel/NF