Få mere at vide
Polysorbat 80
Artikelnummer. 10410911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10410911 1 L 1 L
10389150 250 mL -
10048651 2.5 L 2.5 L
10246943 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10410911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278630010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Polysorbat 80, CAS nummer-9005-65-6, Polyoxyethylen(20)sorbitan monooleat, 1L, 2 mg KOH/g maks., Gul til rav, 1,0800 g/ml, 5 ppm maks., >110 grader. C, 65 til 80 mg KOH/g, autentisk, 15, 7703, MFCD00082107, glasflaske, viskøs væske ved 25 grader. C, indendørs +20 grader. C, 1,4710 til 1,4730, 45 til 55 mg KOH/g | CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Synonym Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbat 80
Farve Gul til Amber
Indhold og opbevaring Indendørs+ 20 °C
Tæthed 1.0800 g/mL
Emballagetype Glasflaske
Mængde 1 L
Opløselighed Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100g/L isopropylalkohol, 10g/L xylen, uopløseligt i propylenglycol og mineralolie
Form Viskøs væske