Få mere at vide
Polysorbat 80
Description
Anvendes til solubilisering af membranproteiner under isolering og oprensning. Polysorbat 80 bruges som overfladeaktivt stof i sæber, kosmetik, kropsvask, hårshampooer, hårtabsbehandlinger, lotioner, cremer, badeolier og i mundskyl i sundhedsindustrien. Det tjener som emulgator i fødevarer såsom is og til fremstilling af antiarytmisk amiodaron. Desuden fungerer det som et solubiliseringsmiddel og hjælpestof i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 80 |
| Kogepunkt | >100 °C |
| Tæthed | 1.064 |
| Merck Index | 14,7582 |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand, ethanol, bomuldsfrøolie, majsolie, ethylacetat, methanol og toluen. Ublandelig med mineral- og vegetabilske olier. |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | >149 °C (300 °F) |
| Brydningsindeks | 1.475 |