Få mere at vide
Polysorbat 80
Artikelnummer. 11368026
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368026 500 mL 500ml
11358026 100 mL 100ml
11378026 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13315.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604,82 g/mol
Anvendes til solubilisering af membranproteiner under isolering og oprensning. Polysorbat 80 bruges som overfladeaktivt stof i sæber, kosmetik, kropsvask, hårshampooer, hårtabsbehandlinger, lotioner, cremer, badeolier og i mundskyl i sundhedsindustrien. Det tjener som emulgator i fødevarer såsom is og til fremstilling af antiarytmisk amiodaron. Desuden fungerer det som et solubiliseringsmiddel og hjælpestof i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvægt (g/mol) 604.82
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monooleate
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80
Kogepunkt >100 °C
Tæthed 1.064
Mængde 500 mL
Flammepunkt >149 °C (300 °F)
Brydningsindeks 1.475
Merck Index 14,7582
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, bomuldsfrøolie, majsolie, ethylacetat, methanol og toluen. Ublandelig med mineral- og vegetabilske olier.