Få mere at vide
Polysorbat 80 (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30012571
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012571 25 g
30011033 5 g
30011591 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68943325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel C32H60O10
Molekylvægt (g/mol) 604.8
Synonym Polyethoxylated Sorbitan Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Ether Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylated Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Monosorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylenesorbitan Oleate, Tween 80
SMIL [HO(CH2CH2O)w]C1COC([CH(OCH2CH2)yOH]CO[(CH2CH2O)z-1])[C@H]1[(OCH2CH2)OH].O=C(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)OC[CH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+