Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 80 |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | 148.00°C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.08kg |
| Grad | Multi-kompendiel/NF |