Få mere at vide
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10554683 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Narrow Mouth Amber glasflaske med septum
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ståltromle
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
200ml
20ml
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10554683 200 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 200ml
15469933 20 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 20ml
15528894 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 1 L
12615457 1 L Narrow Mouth Amber glasflaske med septum 1 L
15362724 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15538894 19 L Ståltromle 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10554683 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 411704
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-65-6
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvægt (g/mol) 604.82
MDL nummer MFCD00082107
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 80
Mængde 200 mL
Flammepunkt 148,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.08kg
Grad Multi-kompendiel/NF