Få mere at vide
Polysorbat 60
Artikelnummer. 10712111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712111 250 mL Glasflaske 250ml
10711921 1 L Glasflaske 1 L
10331084 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.62 DKK
    250.65 DKK / 250ml
    Spare 26.97 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-67-8
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD01780110
InChI nøgle DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 60
Farve Gul
Syreværdi 2mg KOH/g max.
Fysisk form Indsæt ved 25 °C
Tæthed 1.0800g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt >150°C
Hydroxylværdi 81 to 96mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Forsæbningsværdi 45 to 55mg KOH/g
Specifik vægtfylde 1.08
Viskositet 75-175 Pa.s (50°C)
Vand 3% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil