Få mere at vide
Polysorbat 60
Product Code. 11328126
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11328126 500 mL 500ml
11318126 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11328126 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15031.AP
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522,68 g/mol
Polysorbat 60 bruges i fødevarer, medicin, plastik, kosmetik og andre industrier. Det er en fremragende emulgator og et af elementerne til at udgøre polyacrylonitril fiber spinning olie. Det bruges også som blødgøringsmiddel efter forarbejdning af fiber og eliminerer fiberstatisk og forbedrer dets blødhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-67-8
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD01780110
InChI nøgle DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monostearate
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 60
Tæthed 1.08
Merck Index 14,7582
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohols. Insoluble in oils.
Mængde 500 mL
Flammepunkt >150°C (302°F)