Få mere at vide
Polysorbat 40
Artikelnummer. 11398116
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398116 100 mL 100ml
11308126 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15030.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522,68 g/mol
Polysorbat 40 er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere bestemmelsen af iodid i urin baseret på et kemiluminescenssystem. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge leveringen af astaxanthin og canthaxanthin til HepG2-celler. Bruges også som olie-i-vand emulgatorer i lægemidler, kosmetik, rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-66-7
Molekylær formel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165345
InChI nøgle DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym tween r 40, unii-4nr71fn0ia, unii-sti11b5a2x, 4nr71fn0ia, sti11b5a2x, sorbitan, monohexadecanoate, poly oxy-1,2-ethanediyl derivs., polysorbate 40 usan:inn:ban:nf, sorbitan, monopalmitate polyoxyethylene deriv.
PubChem CID 92329579
IUPAC navn 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 40
Tæthed 1.09
Mængde 100 mL
Brydningsindeks 1.47
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand. Opløselig i isopropylalkohol (100 mg/ml) og xylen. Uopløseligt i propylenglykol og mineralolie.