Få mere at vide
Polysorbat 40
Artikelnummer. 10778112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10778112 1 L Glasflaske 1 L
10555291 25 mL Glasflaske 25ml
10409252 250 mL Glasflaske 250ml
10559633 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10778112 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334140010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-66-7
Molekylær formel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165345
InChI nøgle DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 40
Farve Gul
Fysisk form Viskøs væske eller pasta ved 25 °C
Tæthed 1.0500g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt >200°C
Hydroxylværdi 89 to 105mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Forsæbningsværdi 41 to 52mg KOH/g
Specifik vægtfylde 1.05
Viskositet ca.200 mPa.s (50°C)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat